Learn More
Thermo Scientific™ Fiber Optic Probes for GENESYS™
Código de producto. 15896095 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Espectrofotómetros GENESYS 150 y GENESYS 180
Tipo:
Acoplador de fibra óptica
Punta para sonda de inmersión
Sistema de sonda de inmersión de fibra óptica
Sonda de inmersión de fibra óptica estándar con punta de 10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo Tamaño de la unidad
15896095 Espectrofotómetros GENESYS 150 y GENESYS 180 Sistema de sonda de inmersión de fibra óptica cada uno
15841148 Espectrofotómetros GENESYS 150 y GENESYS 180 Sonda de inmersión de fibra óptica estándar con punta de 10 mm cada uno
15806105 Espectrofotómetros GENESYS 150 y GENESYS 180 Acoplador de fibra óptica cada uno
15861148 Espectrofotómetros GENESYS 150 y GENESYS 180 Punta para sonda de inmersión cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15896095 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840305700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5175.00€
    4819.50€ / paquete de 1
    Ahorro 355.50€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Sumerja, presione y mida: elimine la transferencia de líquidos y las cubetas de su flujo de trabajo.
Sumerja, presione y mida: elimine la transferencia de líquidos y las cubetas de su flujo de trabajo.
Preserve la integridad de las muestras al mismo tiempo que minimiza la contaminación cruzada de las muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 6 mm
Tipo Sistema de sonda de inmersión de fibra óptica
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros GENESYS 150 y GENESYS 180