Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para espectrofotómetro visible GENESYS™ 30
Código de producto. 15560592 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Compartimento de muestras de repuesto
Impresora térmica de conexión a presión
Lámpara halógena de tungsteno
Papel de impresora autoadhesivo
Papel para impresora estándar
Tapa antipolvo
Tamaño de la unidad:
10 rollos
cada uno
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
15560592 Impresora térmica de conexión a presión cada uno
15681465 Papel de impresora autoadhesivo 10 rollos
15551182 Papel para impresora estándar paquete de 10
15530602 Lámpara halógena de tungsteno cada uno
15500602 Tapa antipolvo cada uno
15510602 Compartimento de muestras de repuesto cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15560592 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840278000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.00€
    756.40€ / paquete de 1
    Ahorro 30.60€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Obtenga todas las herramientas que necesita para facilitar el proceso analítico con los accesorios para el espectrofotómetro visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30.
Obtenga todas las herramientas que necesita para facilitar el proceso analítico con los accesorios para el espectrofotómetro visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30.
  • La impresora se conecta directamente al instrumento por detrás de la pantalla
  • Fácil recarga de papel mediante sustitución directa
  • Utiliza rollos de papel térmico de 80 mm de ancho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tipo Impresora térmica de conexión a presión
Para utilizar con (aplicación) Impresión directa de los resultados desde el control del software integrado en el instrumento.
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro GENESYS 30 Visible
Incluye 1 rollo de papel térmico
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.