Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro UV-Vis GENESYS™ 150 PROMO
Código de producto. 16614932 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Cable de alimentación de la UE
Cable de alimentación para Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
16614932 Cable de alimentación de la UE cada uno
16694922 Cable de alimentación para Reino Unido cada uno
2 options
Código de producto. 16614932
Marca: Thermo Scientific™ 840300300PROMO
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El espectrofotómetro UV-Vis GENESYS 150 ofrece automatización para opciones de alto rendimiento y resistencia a la luz ambiental, lo que permite el funcionamiento con la tapa abierta para mejorar la velocidad y la comodidad.
La línea completa de accesorios, incluidos cambiadores de celdas automáticos y portacubetas, aspiradores y sondas de fibra óptica, se han diseñado para simplificar el muestreo y adaptarse a las mediciones y el control de temperatura de alto rendimiento. Cuenta con una resolución de datos de 0,2 nm a 5 nm.
Características:
  • Interfaz de usuario en pantalla táctil de alta resolución de 7 pulgadas
  • Métodos incorporados, elaboración de informes y exportación de datos
  • Compatible con redes (adaptador Wi-Fi disponible)
  • Resistencia a la luz ambiental para poder funcionar con la tapa abierta
  • Accesorio aspirador
  • Revestimiento del compartimento para las muestras extraíble y lavable, de colocación y sujeción magnética
  • Se adapta a celdas de hasta 100 mm de trayectoria óptica
  • (Opcional) Cambiador de celdas 8 posiciones con torreta conmutable
  • (Opcional) Cambiador de celdas de 4 posiciones (celdas de paso óptico)
  • (Opcional) Portacubetas único con termostato Peltier (20 °C - 60 °C)
  • (Opcional) Accesorio disponible para tubos de ensayo de hasta 25 mm de diámetro y 150 mm de altura
Diseñado para:
  • Laboratorios de enseñanza avanzada
  • Departamentos de I+D&
  • Aplicaciones que requieren un alto rendimiento o control de temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Planicidad de línea de base ± 0,002 A
Compartimentos Admite (opcional):Cambiador de células de 8 posiciones, cambiador de células de 4 posiciones (células de trayectoria larga), soporte de células con termostato Peltier (de 20 a 60 °C), accesorio aspirador, acoplador de sonda de fibra óptica
Conexiones USB-A único
USB-A doble
Exportación de datos a la red o PC mediante USB, Ethernet o adaptador USB Wi-Fi, disponible
Impresión a través de USB, Ethernet o adaptador USB Wi-Fi disponible
Tipo de detector Dos fotodiodos de silicio
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Ancho de banda espectral 2 nm
Wavelength Range De 190 nm a 1100 nm
Desviación (A 500 nm tras 1 hora de calentamiento) <0,0005 A/h
Requisitos eléctricos Convertidor de CA/CC externo. Selección automática de tensión y frecuencia (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz
Incluye Cable de alimentación de la UE
Teclado Pantalla táctil
Vida útil de la lámpara >5 años típicos, 3 años garantizados
Ruido (RMS a 500 nm, 60 mediciones consecutivas) ≤0,00020 A a 0 A a 260 y 500 nm; ≤0,00030 A a 1 A a 260 y 500 ; ≤0,00040 A a 2 A a 260 y 500 nm
Diseño óptico Doble haz
Exactitud fotométrica De ±0,002 A a 0,5 A; de ±0,004 A a 1,0 A; de ±0,008 A a 2,0 A
Pantalla fotométrica De -3 A a +5 A
Intervalo fotométrico De –2 A a +3,5 A
Repetibilidad fotométrica ±0,001 A a 1 A medido a 1,0 A a 546 nm
Impresora incluida Impresora conectable disponible
Velocidad de barrido Lento, medio y rápido: hasta 1600 nm/min
Luz difusa <1,0 T% 198 nm (KCl) , <0,05 T% a 220 nm (NaI), <0,03 T% a 340 nm (NaNO2)
Garantía 2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra
Exactitud de la longitud de onda ± 0,5 nm
Intervalo de datos de longitud de onda 0,2 nm; 0,5 nm; 1 nm; 2 nm; 5 nm
Repetibilidad de longitud de onda <±0,2 nm
Peso (métrico) 7,5 kg