Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ Installation Standard DS-33 , [6FAM™, VIC™, NED™, PET™ dyes]
Código de producto. 16300824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16300824 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 16300824 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4330397
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
4 tubos de productos de PCR agrupados etiquetados con fluorescencia, 1 tubo de patrón de tamaño GeneScan-500 LIZ y 1 tubo de tampón de carga
Con los colorantes 6FAM™, VIC™, NED™ y PET™, contienen productos de PCR agrupados amplificados a partir de loci de microsatélites presentes en CEPH individual 1347.
The DS-33 GeneScan™ Installation Standards using 6FAM™, VIC™, NED™ and PET™ dyes contain pooled PCR products amplified from microsatellite loci present in Human DNA. The kit also contains a tube of GeneScan™ 500 LIZ™ Size Standard.
Información de órdenes
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Este kit contiene 4 tubos de productos de PCR agrupados etiquetados con fluorescencia y 1 tubo de patrón de tamaño GeneScan 500 LIZ.
Almacene el kit de -15 a -25 °C hasta que esté listo para su uso. Al descongelar, almacene el tubo de patrón de tamaño 500 LIZ de GeneScan a 2–8 °C.
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 310, Analizador genético 3130xl, Analizador de ADN 3730xl, Analizador de ADN 3730, Analizador genético 3500xL, Analizador genético 3500
Línea de productos FAM, NED PET, VIC
Tipo Patrón de instalación
Etiqueta o tinte FAM, NED, PET, VIC
Cantidad 1 Kit
Condiciones de envío Hielo seco