Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard v2.0 Dx
Código de producto. 15908836 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
800 Reactions
Tamaño de la unidad:
800 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15908836 800 Reactions 800 reacciones
1 options
Código de producto. 15908836 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A25794
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice este patrón de tamaño para fragmentos de entre 20 y 600 pb.El patrón contiene 36 fragmentos de ADN monocatenario marcados con colorante LIZ.
The GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx is a five dye-;labeled, high-density size standard for the reproducible sizing of fragment analysis data. This product can be used as a traditional size standard on all Applied Biosystems capillary electrophoresis systems. Use this size standard for fragments between 20 and 600 bp. The standard contains 36 LIZ dye-labeled, single-stranded DNA fragments. Since the standard is labeled with the fifth dye, users can genotype a greater number of markers in a given lane, compared to the four-dye system.
Size fragments in the 20–600 nucleotides range
GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx is designed for sizing DNA fragments in the 20–600 nucleotides range and provides 36 single-stranded, labeled fragments of: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580, and 600 bp. The sizing curve generated from fragments make the GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx ideal for use in a variety of fragment analysis applications such as analysis of microsatellites and fragment length polymorphisms as well as in relative fluorescent quantitation. Each of the DNA fragments is labeled with the LIZ fluorophore, which results in a single peak when run under denaturing conditions. With the fifth dye, LIZ, your marker fragments can be labeled with FAM, VIC, NED, or PET dye.
El patrón de tamaño GeneScan™ 600 LIZ™ v2.0 Dx es un patrón de tamaño de alta densidad etiquetado con cinco tintes para la cuantificación reproducible de los datos de los análisis de fragmentos.Este producto se puede utilizar como patrón de tamaño tradicional en todos los sistemas de electroforesis capilar Applied Biosystems™.
Información de órdenes
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 °C y 8 °C. Proteja el producto de la luz. No la congele.
Formato Estándar
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 3500 Dx
Rendimiento de PCR enriquecido por GC Alto
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Etiqueta o tinte LIZ
N.º de reacciones 800 reacciones
Línea de productos GeneScan, LIZ
Tipo de producto Sistema de secuenciación de ADN
Cantidad 800 Reactions
Condiciones de envío Hielo húmedo
Tamaño 20 bp, 600 bp
Tiempo de prueba Rapidez
Mostrar más Mostrar menos
Para uso diagnóstico in vitro