Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 500 TAMRA™ dye Size Standard
Código de producto. 15819716 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
800 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15819716 800 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 15819716 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 401733
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00€
    768.40€ / paquete de 1
    Ahorro 361.60€
    32% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Includes
Este kit contiene 16 oligos de ADN monocatenario etiquetado con tinte TAMRA para patrones de tamaño.
El patrón de tamaño GeneScan™ 500 TAMRA™ es un patrón de tamaño de carril interno estándar desarrollado para su uso con los sistemas de electroforesis de ADN basada en fluorescencia de Applied Biosystems.
  • El uso de un patrón de tamaño de carril interno durante la electroforesis permite el análisis automatizado de datos y unas comparaciones precisas del tamaño de los fragmentos de ADN entre ciclos de electroforesis.
Información de órdenes
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos GeneScan, TAMRA
Contenido y almacenamiento Este kit contiene 16 oligos de ADN monocatenario etiquetado con tinte TAMRA para patrones de tamaño. Almacene el kit a 2-8 °C. (No congelar)
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 310, Analizador genético 3130xl, Analizador de ADN 3730xl, Analizador genético SeqStudio, Analizador de ADN 3730, Analizador genético 3500xL, Analizador genético 3500
Etiqueta o tinte TAMRA™
Cantidad 800 reacciones
Condiciones de envío Hielo húmedo