Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 400HD ROX™ dye Size Standard
Código de producto. 15829736 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
800 inyecciones
9600 inyecciones
Tamaño de la unidad:
800 reacciones
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15829736 800 inyecciones cada uno
16315262 800 inyecciones 800 reacciones
15859746 9600 inyecciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15829736 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 402985
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Contiene 21 fragmentos de ADN monocatenario marcados con ROX para su uso como un patrón.
El patrón de tamaño GeneScan™ 400HD ROX™ es un patrón de tamaño etiquetado con colorante ROX™ para la cuantificación reproducible de los datos de los análisis de fragmentos. El patrón contiene 21 fragmentos de ADN marcados con colorante ROX™.
The GeneScan™ 400HD ROX™ Size Standard is a ROX™ dye-labeled size standard for the reproducible sizing of fragment analysis data. The standard contains 21 ROX™ dye-labeled DNA fragments.
GeneScan™ 400 HD ROX™ Size Standard is designed for sizing DNA fragments in the 50-400 nucleotides range and provides 21 labeled fragments of: 50, 50, 90, 100, 120, 150, 160, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 290, 300, 320, 340, 360, 380 and 400 nucleotides. The sizing curve generated from these fragments make the GeneScan™ 400 HD ROX™ Size Standard ideal for a variety of fragment analysis applications such as Microsatellites, Fragment Length Polymorphisms and Relative Fluorescent Quantitation. Each of the DNA fragments is labeled with the ROX™ fluorophore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene 21 fragmentos de ADN monocatenario marcados con ROX para su uso como un patrón. Almacenar el kit entre 2 y 8 °C. (No congele estos productos).
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 310, Analizador genético 3130xl, Analizador de ADN 3730xl, Analizador de ADN 3730, Analizador genético 3500xL, Analizador genético 3500
Para utilizar con (aplicación) Fragment analysis
Etiqueta o tinte ROX
N.º de reacciones 800 inyecciones
Línea de productos GeneScan, ROX
Tipo de producto Estándar de tamaño de colorante
Cantidad 800 reactions
Condiciones de envío Hielo húmedo