Includes
Contiene 12 fragmentos de ADN monocatenario etiquetados con TAMRA para su uso como estándar.
El patrón de tamaño GeneScan™ 500 XL TAMRA™ es un patrón de tamaño etiquetado con colorante TAMRA™ para la cuantificación reproducible de los datos de los análisis de fragmentos.
Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene 12 fragmentos de ADN monocatenario etiquetados con TAMRA para su uso como estándar. Guarde el kit a 2-8 °C. (No congele estos productos). |
| Formato | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 310, Analizador genético 3130xl, Analizador de ADN 3730xl, Analizador genético SeqStudio, Analizador de ADN 3730, Analizador genético 3500xL, Analizador genético 3500 |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Etiqueta o tinte | TAMRA™ |
| N.º de reacciones | 800 reacciones |
| Línea de productos | GeneScan, TAMRA |
| Tipo de producto | Tinte |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Tiempo de prueba | Estándar |
Solo para uso en investigación