Descripción
El uso de un patrón de tamaño de carril interno durante la electroforesis permite el análisis automatizado de datos y unas comparaciones precisas del tamaño de los fragmentos de ADN entre ciclos de electroforesis. El patrón de tamaño GeneScan™ 2500 TAMRA™ proporciona fragmentos etiquetados de 37, 94, 109, 116, 172, 186, 222, 233, 238, 269, 286, 361, 470, 490 y 536 bases, así como fragmentos más grandes. Cada uno de los fragmentos de ADN está marcado con el fluoróforo TAMRA™, lo que se traduce en un solo pico cuando se procesa en condiciones de desnaturalización o nativas.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene 27 fragmentos de ADN etiquetados con colorante TAMRA para su uso como patrón. Almacene el kit (entre 2 °C y 8 °C). (No congelar). |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 310, analizador genético 3130 xl, analizador de ADN 3730 xl, analizador genético SeqStudio, analizador de ADN 3730, analizador genético 3500 XL, analizador genético 3500 |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Etiqueta o tinte | TAMRA™ |
| N.º de reacciones | 400 reacciones |
| Línea de productos | GeneScan, TAMRA |
| Tipo de producto | Tinte |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Tiempo de prueba | Estándar |
| Formulario | Hielo húmedo |