Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 1200 LIZ™ dye Size Standard
El patrón de tamaño GeneScan 1200 LIZ se ha diseñado para medir el tamaño de fragmentos de ADN en el intervalo de 20 a 1200 nucleótidos y proporciona 68 fragmentos monocatenarios marcados.
Marca: Applied Biosystems™ 4379950
Includes: Contiene 68 fragmentos de ADN monocatenario etiquetados con colorante LIZ para su uso como patrón con cinco colorantes.
Descripción
El patrón de tamaño GeneScan™ 1200 LIZ® es un patrón de tamaño de alta densidad etiquetado con cinco colorantes (LIZ®) para la cuantificación reproducible de los datos de los análisis de muestras.Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
| Estándar | |
| Alto | |
| LIZ | |
| Tinte | |
| Líquido |
| Analizador de ADN 3730xl, analizador genético SeqStudio, analizador de ADN 3730, analizador genético 3500xL, analizador genético 3500 | |
| Secuenciación | |
| 800 reacciones | |
| Estándar |
Solo para uso en investigación