Learn More
Thermo Scientific™ Escalera de ADN de rango alto GeneRuler
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11843993 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 50 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11843993 5 x 50 μg paquete de 5
10374880 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11843993 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SM1352
Realice una medición y cuantificación rápida aproximada de ADN bicatenario de peso molecular alto en geles de agarosa.
La escalera de ADN de rango alto GeneRuler se recomienda para la medición rápida y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario de peso molecular alto en geles de agarosa (en 1,5 h, gel de agarosa al 0,4 %). Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de rango alto GeneRuler se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4 (consulteel protocolo en recursos).
La escalera se suministra con colorante de carga de ADN 6X para el ADN de muestra.
La escalera de ADN de rango alto GeneRuler se recomienda para el rápido dimensionamiento y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario de alto peso molecular en geles de agarosa (en 1,5 horas, gel de agarosa al 0,4 %). Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía. La escalera de ADN de rango alto GeneRuler se puede marcar radiactivamente con polinucleótido quinasa T4. La escalera se suministra con colorante de carga de ADN 6X para la muestra de ADN.
  • Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
  • Bandas nítidas
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
  • Ideal para la medición rápida de fragmentos de ADN de alto peso molecular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 6X
Tipo de gel Agarosa
Etiqueta o tinte Xileno cianol FF, naranja G
Listo para cargar No
Intervalo de tamaños De 10171 bp a 48502 bp
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Cantidad 5 x 50 μg
Línea de productos GeneRuler
Tipo de producto Estándar de ADN de rango alto