Learn More
Estándares de viscosidad de uso general, Paragon Scientific™
Código de producto. 15427840
Cambiar vista
Click to view available options
Viscosidad:
0,5204 mPa.s (25 °C)
0,9525 mPa.s (25 °C)
100,7 mPa.s (25 °C)
10 030 mPa.s (25 °C)
124,9 mPa.s (25 °C)
1273 mPa.s (25 °C)
19 588 mPa.s (25 °C)
202,6 mPa.s (25 °C)
2610 mPa.s (25 °C)
29,04 mPa.s (25 °C)
3481 mPa.s (25 °C)
392 mPa.s (25 °C)
40 049 mPa.s (25 °C)
48,59 mPa.s (25 °C)
488,1 mPa.s (25 °C)
55,36 mPa.s (25 °C)
7,442 mPa.s (25 °C)
717,4 mPa.s (25 °C)
72 328 mPa.s (25 °C)
796,5 mPa.s (25 °C)
Tamaño de la unidad:
500 ml
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Viscosidad unitSize
15427840 0,5204 mPa.s (25 °C) 500 ml
15417840 0,9525 mPa.s (25 °C) 500 ml
11989748 7,442 mPa.s (25 °C) 500 ml
11919758 29,04 mPa.s (25 °C) 500 ml
15524156 48,59 mPa.s (25 °C) 500 ml
16020272 55,36 mPa.s (25 °C) 500 ml
11969758 100,7 mPa.s (25 °C) 500 ml
15791718 124,9 mPa.s (25 °C) 500 ml
16070260 202,6 mPa.s (25 °C) 500 ml
16050370 392 mPa.s (25 °C) 500 ml
15555806 488,1 mPa.s (25 °C) 500 ml
16000280 717,4 mPa.s (25 °C) 500 ml
15534156 796,5 mPa.s (25 °C) 500 ml
16030380 1273 mPa.s (25 °C) 500 ml
16080260 2610 mPa.s (25 °C) 500 ml
15592600 3481 mPa.s (25 °C) 500 ml
16020280 10 030 mPa.s (25 °C) 500 ml
16060380 19 588 mPa.s (25 °C) 500 ml
16040270 40 049 mPa.s (25 °C) 500 ml
16010380 72 328 mPa.s (25 °C) 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 15427840 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor N.8
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Certificado de conformidad estricta con ASTM D2162, el método primario para la fabricación de normas de viscosidad. Certificación dual conforme a las normas internacionales BS en ISO/IEC 17025 e ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
Probamos a nivel primario usando viscosímetros maestros de acuerdo con ASTM D2162 para asegurar la menor incertidumbre de medición, proporcionando así estándares que están certificados con precisión de nivel primario. ASTM D2162 es el único método referenciado para la certificación de normas de viscosidad al adoptar el protocolo de método de prueba ASTM.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
  • Densidad g/ml de acuerdo con ASTM D1480
  • Para su uso con viscosímetros capilares de vidrio, viscosímetros automáticos y otros equipos de medición de viscosidad.
  • Viscosidad cinemática (CST) y dinámica (mPa·s) dada a todas las temperaturas.
  • Tamaño de envase estándar 500 ml
  • Completamente rastreable a las normas nacionales
  • Garantiza el cumplimiento total de las normas ASTM y del protocolo de métodos de prueba IP.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Viscosidad 0,5204 mPa.s (25 °C)
Cantidad 500 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N.8
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Valores nominales citados