Learn More
3M™ Cinta de vinilo de uso general 764i
Código de producto. 17267780 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
24 rollos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17267780 Verde 24 rollos
17217780 Negro 24 rollos
17227780 Azul 24 rollos
17237780 Rojo 24 rollos
17247780 Amarillo 24 rollos
17257780 Blanco 24 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17267780 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000144708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00€
    207.00€ / 24 rollos
    Ahorro 157.00€
    43% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Se utiliza para todas las aplicaciones no críticas, incluida la codificación de colores, la agrupación y el marcado de seguridad. Nuestra cinta de vinilo flexible y no corrosiva es ideal para proteger piezas, equipos y productos de las abrasiones.
  • Se utiliza para todas las aplicaciones no críticas
  • Protege piezas, equipo y productos de las abrasiones
  • Ate elementos, ate y marque temporalmente piezas, máquinas y mucho más
  • Mantiene los colores vivos con el paso del tiempo para una calidad de larga duración
  • Se puede aplicar a mano o con un aplicador de suelo
  • Ideal para aplicaciones de marcado en zonas de tráfico ligero. Hay muchos colores diferentes disponibles, como amarillo, rojo, azul, verde, negro, blanco, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 50 mm x 33 m
Longitud (métrico) 33 m
Grosor 0,13 mm
Anchura (métrico) 50 mm
Color Verde