Descripción
- Forma una fuerte unión con plásticos, polímeros y acero inoxidable
- Se elimina limpiamente sin dejar residuos de adhesivo
- Construcción en vinilo altamente conformable
- Se puede escribir con un bolígrafo de sala limpia
- Adecuado para codificación por colores y marcado en el suelo
- Procesada en un entorno controlado
- Enrollado en un tubo de 3 in Núcleo de plástico
- Fabricado para ISO 5 a ISO 9 salas limpias
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Caucho reposicionable |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Amarillo |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Cinta |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Mostrar más |