Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo de uso general
Código de producto. 31741205 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
48.26 x 76.20 mm
Tamaño de la unidad:
100 rollos
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
31741205 48.26 x 76.20 mm 100 rollos
1 options
Código de producto. 31741205 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 177765
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Película vinílica flexible (B-7569) con adhesivo ultra agresivo se adhiere permanentemente a superficies rugosas, muy texturizadas y difíciles.
  • El adhesivo acrílico permanente se adhiere a muchas superficies comunes.
  • El film de vinilo es adecuado para uso tanto en interiores como en exteriores y resiste la humedad, los productos químicos y el manejo rutinario.
  • Vida útil típica en servicio al aire libre: hasta 3 años.
  • Material flexible para su uso con Brady impresoras portátiles de etiquetas.
  • Destinado a etiquetar envases y envases, incluyendo sustancias peligrosas. Los marcos de diamante rojo preimpresos soportan etiquetas multicolores estilo GHS en una sola pasada de impresión.
  • GHS/CLP (UE, enero de 2009): Los pictogramas se muestran sobre un fondo blanco con un borde de diamante rojo.
  • Certificaciones: BS 5609:1986 Sección 2 y Sección 3, conforme a RoHS con 2011/65/UE (incluyendo la enmienda 2015/863).
  • Requiere cinta para imprimir: M7-R10000.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS 5609:1986 Sección 2 y sección 3
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Rojo sobre blanco
Acabado Brillo
Formato Troquelado
Material Vinilo
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Para utilizar con (aplicación) Identificación de Instalaciones, Etiquetas GHS y Químicas, Identificación de Comunicación de Riesgos
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Modelo M7-37-7569-CLP4B
N.° por paquete 100 etiquetas/caja
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -4 °F a +167 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +75 °C
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 48.26 x 76.20 mm
Longitud (imperial) 1,90 in
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 76.20 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 2,25 in
Anchura del área de impresión (métrico) 57.15 mm
Altura (imperial) 1,90 in
Altura (métrico) 81 mm
Alternate Part Number M7-37-7569-CLP4B