Learn More
Fisherbrand™ Frigorífico de laboratorio de uso general bajo la encimera
Código de producto. 31740922 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
Macizo
Vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo de puerta Tamaño de la unidad
31740922 Macizo cada uno
31740919 Vidrio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31740922
 Artículo restringido
En stock
Económicas y esenciales, ofrecen buen rendimiento en temperatura y características básicas para el uso diario en laboratorio a un precio económico.
  • Diseñado para la investigación diaria y aplicaciones de laboratorio académico, con buen rendimiento y controles digitales fáciles de usar
  • Funcionamiento silencioso, menos de 53 dB
  • Refrigerantes verdes compatibles con SNAP
  • Descongelación automática
  • Cuatro ruedas de 2 in Las ruedas delanteras, las ruedas delanteras se pueden bloquear con llave
  • Temperatura/Lo y alarmas visuales de fallo en la puerta entreabierta
  • Puerto de acceso posterior.
  • Cerraduras de puerta con llave, compatibles con los populares adaptadores de cerradura electrónica
  • Accesorio de kit de apilamiento disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Refrigerador de laboratorio
Capacidad (imperial) 3 ft3
Capacidad (métrico) 84.95 L
Intervalo de temperatura °1 C a 10 °C
Temperatura (valor de referencia) +5 °C
Refrigerante R600a
Modelo de puerta Macizo
No. of Doors 1
Door Material Sólido
Estantes 2
Estantes con puerta 2
Material de la cabina Acero pintado
Acabado exterior Acero pintado
Aislamiento Espuma de poliuretano libre de HFC
Certificaciones/conformidad CE
Modelo Bajo encimera
Pantalla Digital
Ruedas giratorias Ruedas traseras Nylon
Tipo de control Digital
Puertos 1 puerto de acceso posterior
Garantía 2 años de partes/mano de obra
Opciones de vigilancia Botón
Seguridad de acceso Bloqueo por llave
compresor Hermético
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 25,3 x 23,4 x 32,8 in (64,5 x 59,5 x 83,3 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 19,3 x 19 x 24,4 in (49 x 48,3 x 62 cm)
tipo de tapón Reino Unido
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Consumo energético 0,44 kW-h/día
Peso con embalaje (imperial) 114 lb.
Peso con embalaje (métrico) 52 kg
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.