Learn More
Fisherbrand™ Congelador de laboratorio de uso general bajo la encimera
Código de producto. 31740930 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
Sólido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo de puerta Tamaño de la unidad
31740930 Sólido cada uno
1 options
Código de producto. 31740930
 Artículo restringido
En stock
Económicas y esenciales, ofrecen buen rendimiento en temperatura y características básicas para el uso diario en laboratorio a un precio económico.
  • Diseñado para la investigación diaria y aplicaciones de laboratorio académico, con buen rendimiento y controles digitales fáciles de usar
  • Funcionamiento silencioso, menos de 53 dB
  • Refrigerantes verdes compatibles con SNAP
  • Descongelación automática
  • Cuatro ruedas de 2 in Las ruedas delanteras, las ruedas delanteras se pueden bloquear con llave
  • Temperatura/Lo y alarmas visuales de fallo en la puerta entreabierta
  • Puerto de acceso posterior.
  • Cerraduras de puerta con llave, compatibles con los populares adaptadores de cerradura electrónica
  • Accesorio de kit de apilamiento disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Congelador de laboratorio
Capacidad (imperial) 3 ft3
Capacidad (métrico) 77 L
Intervalo de temperatura -15°C a -25°C
Temperatura (valor de referencia) -20°C
Modelo de puerta Sólido
No. of Doors 1
Material de la cabina Acero pintado
Aislamiento Espuma de poliuretano libre de HFC
Estantes 2
Certificaciones/conformidad EC
Modelo Bajo Encimera
Pantalla Digital
Ruedas giratorias Ruedas traseras Nylon
Tipo de control Digital
Puertos 1 puerto de acceso posterior
Garantía 2 años de partes/mano de obra
Descongelación Auto (Automático)
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 25,3 x 23,4 x 32,8 in (64,5 x 59,5 x 83,3 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 19,3 x 19 x 24,4 in (49 x 48,3 x 62 cm)
Opciones de vigilancia Alarma
Seguridad de acceso Bloqueo por llave
Tipo de tapón Reino Unido
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Consumo energético 0,72 kW-h/día
compresor Hermético
Refrigerante R600a
Peso con embalaje (imperial) 115 lb.
Peso con embalaje (métrico) 52 kg