Learn More
Fisherbrand™ Frigorífico y congelador combinados apilables de uso general
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Diseñado para la investigación diaria y aplicaciones de laboratorio académico, con buen rendimiento y controles digitales fáciles de usar
- Funcionamiento silencioso, menos de 53 dB
- Refrigerantes verdes compatibles con SNAP
- Descongelación automática
- Cuatro ruedas de 2 in Las ruedas delanteras, las ruedas delanteras se pueden bloquear con llave
- Iluminación interior LED brillante en modelos de puertas de cristal
- Temperatura alta/alta y alarmas de fallo con la puerta entreabierta
- Puerto de acceso posterior.
- Cerraduras de puerta con llave, compatibles con los populares adaptadores de cerradura electrónica
- Se requiere un accesorio para el kit de apilamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Frigorífico y congelador combinados |
| Capacidad (imperial) del congelador | 3 pies cúb. |
| Capacidad del refrigerador (imperial) | 3 pies cúb. |
| Capacity (Metric) Freezer | 77 L |
| Capacity (Metric) Refrigerator | 77 L |
| Intervalo de temperatura (congelador) | De -15 °C a -25 °C |
| Intervalo de temperatura (refrigerador) | °1 C a 10 °C |
| Temperatura (valor de referencia) | -20 °C a +5 °C |
| Modelo de puerta | Sólido |
| No. of Doors | 2 |
| Mostrar más |