Learn More
Fisherbrand™ General Purpose Stackable Combo Refrigerator and Freezer
GREENER_CHOICE
Código de producto. 31740926 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
Glass (Refrigerator), Solid (Freezer)
Solid
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo de puerta unitSize
31740926 Glass (Refrigerator), Solid (Freezer) cada uno
31740931 Solid cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31740926
Mantén tus muestras refrigeradas
Usar código promocional 27999
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Economical and essential, they offer good temperature performance and basic features for everyday lab use at an economical price.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Bright LED interior lighting on glass door models
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
  • Stacking Kit accessory required
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Combo Refrigerator and Freezer
Capacidad (imperial) del congelador 3 cu. ft.
Capacidad del refrigerador (imperial) 3 cu. ft.
Capacity (Metric) Freezer 77 L
Capacity (Metric) Refrigerator 77 L
Intervalo de temperatura (congelador) -15°C to -25°C
Intervalo de temperatura (refrigerador) 1°C to 10°C
Temperatura (valor de referencia) -20°C to +5°C
Modelo de puerta Glass (Refrigerator), Solid (Freezer)
No. of Doors 2
Door Material Glass/Solid
Estantes 4
compresor Hermetic
Descongelación Automatic
Opciones de vigilancia Alarm
Seguridad de acceso Key Lock
Refrigerante R600a
Material de la cabina Scratch-resistant Painted Steel
Acabado exterior White-coated Steel
Certificaciones/conformidad CE
Modelo Stackable Combo
Pantalla Digital
Puertos 2 Rear Access Ports
Garantía 2 Years Parts/Labor
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 25.3 x 23.4 x 32.8 in. (64.5 x 59.5 x 83.3 cm) x 2
Dimensiones interiores (F x An x Al) 19.3 x 19 x 24.4 in. (49 x 48.3 x 62 cm) x 2
Tipo de tapón UK
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz