Learn More
Buerkle™ Recipiente de muestras de polipropileno aséptico para uso general
Código de producto. 10513713 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
31 mm
43 mm
75 mm
Capacidad (métrico):
50 ml
90 ml
300 mL
Altura (métrico):
78 mm
80 mm
88 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10513713 31 mm 50 ml 78 mm cada uno
10055271 43 mm 90 ml 80 mm 1 PCS
10376992 75 mm 300 mL 88 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10513713 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 62060060
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
El tapón del recipiente de muestras de polipropileno aséptico Buerkel™ para uso general puede abrirse con una mano y está acoplado mediante una bisagra en ángulo de 90°.
  • PP, transparente
  • Con área de etiquetado y graduación
  • El líquido o la sustancia condensada que se acumula en el tapón entra en una ranura absorbente que tiene integrada para que no se produzcan pérdidas ni goteo
  • El recipiente queda completamente sellado y no presenta grietas, es fácil de llenar y puede vaciarse sin residuos
  • Producido en condiciones asépticas
  • Esterilizable en autoclave y apto para su congelación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Descripción Recipiente de muestras
Color del tapón Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 50 ml
Forma del fondo Round
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Aptos para su uso con productos alimenticios
Altura (imperial) 3.03 in.
Graduaciones 10 mL
Incluye Tapón hermético
Cantidad 1/Pk.
Esterilidad Non-sterile
Graduated Sí
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (imperial) 1.69 oz.
Altura (métrico) 78 mm
Tipo de tapón Tapón hermético con ranura de absorción
Diámetro (métrico) 31 mm
Tipo de producto Caja de muestras