Learn More
Globe Scientific Tubos centrífugas de polipropileno de propósito general
Tienda Globe Scientific ProductosDescripción
- Los tubos estériles tienen un tapón azul de rosca adherido
- Graduaciones impresas negras en incrementos de 0,5 mL
- Espacio de escritura impreso en blanco
- Autoclavable (sin tapas)
- Velocidad de giro: 8500 RCF
- Rango de temperatura: -40 °C a +80 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
| Material | Polipropileno |
| Envase | En gradilla |
| Cantidad | 500/Cs. |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable (sin tapa) |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Mostrar más |