Learn More
3M™ Cinta de enmascarar de uso general 201E
Código de producto. 17843256
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 m x 24 mm
50 m x 48 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 36
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17843256 50 m x 48 mm paquete de 24
17833256 50 m x 24 mm paquete de 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17843256 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100195888
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    113.65€ / paquete de 24
    Ahorro 26.35€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El 3M™ La cinta de enmascarar de uso general 201E es una cinta de enmascarar de primera calidad que se utiliza para enmascarar pintura a corto plazo, fijar, agrupar, sujetar, sellar y otras aplicaciones hasta una temperatura de 80 °C durante una hora.
  • Esta cinta está diseñada para uso general en aplicaciones industriales con una ligera necesidad de resistencia al agua y a la temperatura, como aplicaciones de sellado y enmascaramiento de pintura a corto plazo.
  • Proporciona una buena adhesión instantánea y un poder de fijación que resiste el levantamiento o el rizado.
  • Su respaldo de papel crepé ofrece adaptabilidad que mantendrá la integridad cuando se forme alrededor de las esquinas.
  • Su buena resistencia a los solventes y a la humedad ayuda a resistir el sangrado de pintura y proporciona buenas líneas de pintura debido a su capacidad de remoción limpia en una sola pieza sin dejar residuos en la mayoría de las superficies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Beige
Material Papel crepé
Tipo de producto Cinta adhesiva
Dimensiones (L x An) 50 m x 48 mm