Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de inmersión total de líquido en vidrio para uso general: relleno orgánico azul
Código de producto. 17882141 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +225 °C
Báscula:
Celsius
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Báscula Tamaño de la unidad
17882141 De -10 °C a +225 °C Celsius cada uno
1 options
Código de producto. 17882141
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Con solución de relleno orgánica azul. Fisherbrand™ Los termómetros de inmersión total de líquido en vidrio de uso general son ideales para su uso en laboratorios químicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas y la industria petroquímica.
  • Trazable al NIST, serializado individualmente
  • Presenta un relleno de líquido orgánico azul contra el vidrio posterior blanco sin plomo
  • Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
  • Probado e inspeccionado por nuestro equipo de control de calidad de EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios químicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, laboratorios petroquímicos, sector farmacéutico, sector médico, fabricantes, productos lácteos, fabricas de cerveza y destilerías
Tipo de inmersión inmersión total
Incluye Instrucciones en varios idiomas, especificación de precisión
Longitud total (imperial) 14 in
Longitud total (métrico) 355 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido orgánico azul
Temperatura máxima 225 °C
Temperatura mín. (métrico) -10° C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +225 °C
Exactitud 2, 2,5 por encima de 100, 3 por encima de 200 °C
Subdivisión 2°
Báscula Celsius