Learn More
Fisherbrand™ General Purpose Laboratory Refrigerator
GREENER_CHOICE
Código de producto. 31740929 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
266 L
564 L
Modelo de puerta:
Glass
Solid
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo de puerta unitSize
31740929 564 L Solid cada uno
31740918 266 L Glass cada uno
31740932 266 L Solid cada uno
31740924 564 L Glass cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31740929
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Economical and essential, they offer good temperature performance and basic features for everyday lab use at an economical price.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Bright LED interior lighting
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Laboratory Refrigerator
Capacidad (imperial) 20 cu. ft.
Capacidad (métrico) 564 L
Intervalo de temperatura 1°C to 10°C
Temperatura (valor de referencia) +5°C
Refrigerante R290
Modelo de puerta Solid
No. of Doors 1
Estantes 4
Material de la cabina Painted Steel
Acabado exterior White-coated Steel
Aislamiento HFC-free Polyurethane Foam
Certificaciones/conformidad CE
Modelo Upright
Pantalla Digital
Ruedas giratorias Locking
Tipo de control Digital
Puertos 1 Rear Access Port
Garantía 2 Years Parts/Labor
Descongelación Auto
Iluminación LED
Opciones de vigilancia Audible and Visual High and Low Temperature Alarms
Seguridad de acceso Key Lock
compresor Hermetic
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 34.7 x 28.1 x 79.7 in. (88.1 x 71.3 x 202.6 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 27.6 x 23.5 x 59.3 in. (70 x 59.6 x 150.5 cm)
tipo de tapón Reino Unido
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Consumo energético 1.48 kw-hr/day
Peso con embalaje (imperial) 317 lb.
Peso con embalaje (métrico) 144 kg