Learn More
Fisherbrand™ General Purpose Laboratory Refrigerator
GREENER_CHOICE
Código de producto. 31740918 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
266 L
564 L
Modelo de puerta:
Glass
Solid
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo de puerta Tamaño de la unidad
31740918 266 L Glass cada uno
31740932 266 L Solid cada uno
31740924 564 L Glass cada uno
31740929 564 L Solid cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31740918
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Economical and essential, they offer good temperature performance and basic features for everyday lab use at an economical price.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Bright LED interior lighting
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Laboratory Refrigerator
Capacidad (imperial) 9.4 cu. ft.
Capacidad (métrico) 266 L
Intervalo de temperatura 1°C to 10°C
Refrigerante R600a
Modelo de puerta Glass
No. of Doors 1
Estantes 5
Material de la cabina Painted Steel
Acabado exterior Painted Steel
Aislamiento HFC-free Polyurethane Foam
Certificaciones/conformidad CE
Modelo Upright
Ruedas giratorias Locking
Tipo de control Digital
Puertos 1 Rear Access Port
Garantía 2 Years Parts/Labor
Descongelación Auto
Iluminación LED
Opciones de vigilancia Alarm
Seguridad de acceso Key Lock
compresor Hermetic
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 26.3 x 23.4 x 74.8 in. (66.7 x 59.5 x 190 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 20 x 19.3 x 62.8 in. (50.9 x 49 x 159.5 cm)
tipo de tapón Reino Unido
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Consumo energético 0.9 kw-hr/day
Peso con embalaje (imperial) 218 lb.
Peso con embalaje (métrico) 99 kg