Learn More
Fisherbrand™ Congelador de laboratorio de uso general
Código de producto. 31740928 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
266 L
564 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31740928 266 L cada uno
31740927 564 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31740928
 Artículo restringido
En stock
Económicas y esenciales, ofrecen buen rendimiento en temperatura y características básicas para el uso diario en laboratorio a un precio económico.
  • Diseñado para la investigación diaria y aplicaciones de laboratorio académico, con buen rendimiento y controles digitales fáciles de usar
  • Funcionamiento silencioso, menos de 53 dB
  • Refrigerantes verdes compatibles con SNAP
  • Descongelación automática
  • Cuatro ruedas de 2 in Las ruedas delanteras, las ruedas delanteras se pueden bloquear con llave
  • Temperatura alta/alta y alarmas de fallo con la puerta entreabierta
  • Puerto de acceso posterior.
  • Cerraduras de puerta con llave, compatibles con los populares adaptadores de cerradura electrónica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Congelador de laboratorio
Capacidad (imperial) 9,4 ft3
Capacidad (métrico) 266 L
Intervalo de temperatura -15°C a -25°C
Temperatura (valor de referencia) -20°C
Modelo de puerta Sólido
No. of Doors 1
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Material de la cámara Acero pintado
Aislamiento Espuma de poliuretano libre de HFC
Estantes 5
Certificaciones/conformidad EC
Modelo Vertical
Pantalla Digital
Ruedas giratorias Bloqueo
Tipo de control Digital
Puertos 1 puerto de acceso posterior
Garantía 2 años de partes/mano de obra
Descongelación Auto (Automático)
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 25,4 x 23,4 x 74,8 in (64,5 x 59,5 x 190 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 19 x 19,3 x 62,8 in (48,3 x 49 x 159,5 cm)
Opciones de vigilancia Alarma
Seguridad de acceso Bloqueo por llave
Tipo de tapón Reino Unido
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Consumo energético 1,18 kW-h/día
compresor Hermético
Refrigerante R600a
Peso con embalaje (imperial) 194 lb.
Peso con embalaje (métrico) 88 kg