Descripción
- Diseñado para la investigación diaria y aplicaciones de laboratorio académico, con buen rendimiento y controles digitales fáciles de usar
- Funcionamiento silencioso, menos de 53 dB
- Refrigerantes verdes compatibles con SNAP
- Descongelación automática
- Cuatro ruedas de 2 in Las ruedas delanteras, las ruedas delanteras se pueden bloquear con llave
- Temperatura alta/alta y alarmas de fallo con la puerta entreabierta
- Puerto de acceso posterior.
- Cerraduras de puerta con llave, compatibles con los populares adaptadores de cerradura electrónica
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Congelador de laboratorio |
| Capacidad (imperial) | 20 ft3 |
| Capacidad (métrico) | 564 L |
| Intervalo de temperatura | -15°C a -25°C |
| Temperatura (valor de referencia) | -20°C |
| Modelo de puerta | Sólido |
| No. of Doors | 1 |
| Material de la cabina | Acero pintado |
| Material de la cámara | Acero pintado |
| Aislamiento | Espuma de poliuretano libre de HFC |
| Mostrar más |