Learn More
Brannan™ Termómetro de laboratorio con calibración UKAS de 3 puntos
Descripción
- termómetro de laboratorio
- Relleno seguro sin mercurio
- Se suministra con un certificado de calibración
- Tapa de extremo anti-rollo
- Se suministra de serie en un tubo telescópico protector individual y resellable.
- Fabricados en Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
| Puntos de calibración | 0 °C, 50 °C, 100 °C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 UKAS |
| Tipo de inmersión | inmersión parcial |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Material | Vidrio |
| Relleno del termómetro | Alcohol rojo |
| Temperatura máx. (imperial) | 230 °F |
| Temperatura máxima | 110 °C |
| Temperatura mín. (imperial) | 14 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | -10° C |
| Mostrar más |