Learn More
Axygen™ Fuentes de alimentación de uso general y de alto amperaje
Código de producto. 17295046 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tipo:
Fuente de alimentación de alto amperaje
Fuente de alimentación de uso general
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tensión Tipo Tipo de tapón Tamaño de la unidad
17295046 230 V Fuente de alimentación de uso general UE cada uno
17285046 230 V Fuente de alimentación de alto amperaje UE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17295046 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor PS300GP230V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    693.07€
    643.61€ / paquete de 1
    Ahorro 49.46€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-03-2027
Estas fuentes de energía con todas las funciones son ideales para los flujos de trabajo de biología molecular, incluidas aplicaciones de gel de proteínas y ADN. La interfaz de usuario compacta incluye 4 juegos de terminales codificados por colores que per
  • Ideales para flujos de trabajo de biología molecular, incluidas aplicaciones de ADN, gel de proteínas y electroforesis
  • 4 juegos de terminales codificados por colores permiten el uso simultáneo con hasta 4 cajas de gel
  • La fuente de alimentación  de uso general se puede programar rápidamente para funcionar con una pantalla digital fácil de configurar
  • La fuente de alimentación  de alto amperaje tiene la capacidad de configurar programas con hasta 10 pasos por programa.
  • Interfaz de usuario compacta
  • Las unidades incluyen temporizadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, cETLus
Para utilizar con (aplicación) Flujos de trabajo de biología molecular
Tipo Fuente de alimentación de uso general
Pantalla Tipo de pantalla gráfica LCD retroiluminada
Sistema operativo Corriente constante, tensión constante
Tipo de tapón UE
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 a 40 °C
Garantía 3 años
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión máx. 300 V
Tensión 230 V
Amperaje 4 - 500 mA