Learn More
3M™ Cinta de advertencia de peligro de uso general 767
Código de producto. 17751689 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo, Blanco
Tamaño de la unidad:
12 rollos
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17751689 Rojo, Blanco 12 rollos
1 options
Código de producto. 17751689 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100260284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    137.95€ / 12 rollos
    Ahorro 22.05€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Cinta ideal para marcar equipos, puntos de pinzamiento o equipos con fines de advertencia. También se puede utilizar para marcar suelos en zonas de tráfico ligero y alrededor de equipos o derrames.
  • Ideal para aplicaciones de marcado de seguridad en zonas de tráfico ligero
  • Se utiliza para todas las aplicaciones no críticas
  • El respaldo conformable hace que la cinta de vinilo sea ideal para su uso en superficies curvas e irregulares
  • Se aplica al instante y está listo para su uso inmediatamente
  • El adhesivo de caucho proporciona una buena adhesión instantánea en muchas superficies
  • Mantiene el color vivo a lo largo del tiempo para una calidad de larga duración y una fácil identificación
  • Se puede aplicar a mano o con un aplicador de suelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 33 m x 50 mm
Cantidad de embalaje 12 rollos
Grosor 0,12 mm
Tipo de adhesivo Adhesivo a base de caucho
Color Rojo, Blanco
Material Vinilo