Learn More
3M™ Cinta de advertencia de peligro de uso general 766
Código de producto. 17711699 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro con rayas amarillas
Tamaño de la unidad:
12 rollos
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17711699 Negro con rayas amarillas 12 rollos
1 options
Código de producto. 17711699 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100260599
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Esta cinta de advertencia de peligro de uso general es ideal para marcar equipos, puntos de pinzamiento o equipos con fines de advertencia. También se puede utilizar para marcar suelos en zonas de tráfico ligero y alrededor de equipos o derrames.
  • Ideal para aplicaciones de marcado de seguridad en zonas de tráfico ligero
  • Se utiliza para todas las aplicaciones no críticas
  • El respaldo conformable hace que la cinta de vinilo sea ideal para su uso en superficies curvas e irregulares
  • Se aplica al instante y está listo para su uso inmediatamente
  • El adhesivo de caucho proporciona una buena adhesión instantánea en muchas superficies
  • Mantiene el color vivo a lo largo del tiempo para una calidad de larga duración y una fácil identificación
  • Se puede aplicar a mano o con un aplicador de suelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 33 m x 50 mm
Cantidad de embalaje 12 rollos
Grosor 0,12 mm
Color Negro con rayas amarillas
Tipo Cinta de seguridad