Learn More
Fisherbrand™ 100 - Agitador circulador de calentamiento digital de uso general
Código de producto. 17265556 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
De 0 °C a 100 °C
Circulación externa:
No
Peso (métrico):
2,1 kg
Tensión:
120/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura Circulación externa Peso (métrico) Tensión Tamaño de la unidad
17265556 De 0 °C a 100 °C No 2,1 kg 120/230 V cada uno
1 options
Código de producto. 17265556
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Este circulador calentado digital de uso general proporciona una gran estabilidad y control de temperatura para aplicaciones exigentes que requieren un control de temperatura preciso. Funciona en un rango de temperatura ambiente °de +5 °C a 100 °C o hasta 0 °C con refrigeración accesoria opcional.
  • La temperatura varía entre 5 °C y 100 °C (utilizando baños de más de 5 L) y entre 15 °C °y 100 °C (°con baños de 5 L).
  • Las capacidades de refrigeración/calefacción se pueden alcanzar con una unidad de refrigeración
  • Interfaz de usuario sencilla e intuitiva con dial y dos botones de función
  • Pantalla LED de 4 dígitos clara y brillante
  • Alarma visual y detección de bajo nivel de líquido
  • Calibración de usuario de 2 puntos
  • 3 ajustes preestablecidos de temperatura
Aplicaciones:
  • Laboratorios clínicos, de microbiología y patología para templar medios, descongelar e incubar muestras.
  • Investigación universitaria para el control de temperatura de espectrofotómetros, refractómetros y recipientes encamisados
  • Laboratorios industriales para calibración de sondas de temperatura, análisis de agua, pruebas de control de calidad de productos, pruebas petroquímicas, pruebas de materiales y pruebas de muestras de leche.
Información de órdenes
Baño de acero inoxidable que se pide por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 13,2 gal
Capacidad (métrico) 50 L
Comunicaciones Digital
Tipo de condensador Refrigerada por aire
Caudal 0 a 13 l/min.
Intervalo de temperatura De 0 °C a 100 °C
Tipo Baño de circulación calefactado
Pantalla LED de 4 dígitos
Circulación externa No
Peso (imperial) 4.6 lb.
Peso (métrico) 2,1 kg
Tensión 120/230 V
Vataje 1.4/1.5 kW
Frecuencia 50/60 Hz