Learn More
Fisherbrand™ 120 - Agitador circulador de calentamiento digital de uso general con bomba integrada para aplicaciones externas
Código de producto. 17225566 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
De -20 °C a +120 °C
Circulación externa:
Sí
Peso (métrico):
2,3 kg
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura Circulación externa Peso (métrico) Tensión unitSize
17225566 De -20 °C a +120 °C Sí 2,3 kg 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 17225566
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este circulador calentado digital de uso general proporciona una gran estabilidad y control de temperatura para aplicaciones exigentes que requieren un control de temperatura preciso. Funciona en un rango de temperatura ambiente °de +5 °C °a 120 °C o hasta -15 °C con enfriamiento accesorio opcional.
  • La temperatura varía entre 5 °C y 120 °C (utilizando baños de más de 5 L) y entre 15 °C °y 120 °C (°con baños de 5 L).
  • Las capacidades de refrigeración/calefacción se pueden alcanzar con una unidad de refrigeración
  • Interfaz de usuario sencilla e intuitiva con dial y dos botones de función
  • Pantalla LED de 4 dígitos clara y brillante
  • Bomba integrada para aplicación externa
  • Alarma visual y detección de bajo nivel de líquido
  • Calibración de usuario de 2 puntos
  • 3 ajustes preestablecidos de temperatura
Aplicaciones:
  • Laboratorios clínicos, de microbiología y patología para templar medios, descongelar e incubar muestras.
  • Investigación universitaria para el control de temperatura de espectrofotómetros, refractómetros y recipientes encamisados
  • Laboratorios industriales para calibración de sondas de temperatura, análisis de agua, pruebas de control de calidad de productos, pruebas petroquímicas, pruebas de materiales y pruebas de muestras de leche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Comunicaciones Digital
Tipo de condensador Refrigerada por aire
Capacidad de refrigeración -15° C (con enfriador de inmersión opcional)
Caudal 16 l/min.
Intervalo de temperatura De -20 °C a +120 °C
Tipo Baño de circulación calefactado
Pantalla LED de 4 dígitos
Circulación externa Sí
Presión máxima 210 mbar
Estabilidad de la temperatura ±0,05 °C
Peso (imperial) 5.1 lb.
Peso (métrico) 2,3 kg
Tensión 230 V
Vataje 1300 W
Frecuencia 50/60 Hz