Descripción
Centrifugación potente para requisitos de centrifugación de volumen medio a alto. Ideal para una amplia gama de laboratorios y centros de análisis, incluidos:
- Control de calidad
- Ciencias forenses
- Productos químicos e industriales
- Alimentos y bebidas
- Microbiología
- Ciencias ambientales
- Investigación farmacéutica
- Diagnósticos clínicos
- Química de las proteínas
- Biología celular y molecular
- Potente velocidad ajustable (de 500 a 6000 RPM) que se puede establecer en RPM o FCR
- Programable con memoria para hasta 8 programas
- Tiempo ajustable (30 segundos a 60 minutos o continuo)
- Aceleración rápida y frenado electrónico suave (tiempo de desaceleración de< 60 segundos)
- Motor sin escobillas controlado digitalmente para un control preciso de la velocidad y sin necesidad de mantenimiento del motor
- Pantalla digital retroiluminada fácil de leer
- Extracción del rotor sin herramientas para una carga y limpieza cómodas
- Tapa transparente/ventana de visualización para permitir la verificación de la velocidad sin contacto mediante un tacómetro sin contacto
- Tamaño de sobremesa: tamaño compacto para uso en el espacio de trabajo
- Las funciones de seguridad ayudan a garantizar que no funcione cuando la tapa está abierta, la unidad está atascada o no está equilibrada.
- El desbloqueo manual de la tapa permite a los usuarios abrir la tapa en caso de un corte de energía y evita la pérdida de muestras
- Química clínica
- Microbiología clínica
- Preparación para la extracción de sangre
- Bancos de sangre
- Inmunología
- Anatomía patológica
- Color: gris/azul
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 14,4 x 11,5 x 5,8 in (36,6 x 29,3 x 14,8 cm)
- Rango de velocidad: 500 a 6000 rpm
- FCR: de 33 xg a 4668 xg (FCR máxima calculada) con un tubo típico de 15 ml
- Capacidad: Rotor de tubos de 15 ml para 8 posiciones: volumen máximo total de líquido de 120 ml
- Intervalos de tiempo de ejecución: de 30 segundos a 60 minutos o continuo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, UKCA, RoHS3, WEEE |
| Capacidad | 8 x 15 mL |
| RCF máx. | 4,668 x g |
| Vel. máx | 6,000 rpm |
| Refrigerado | No |
| Garantía | 5 años |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 36.58 x 29.21 x 14.73 cm |
| Peso neto | 4.5 kg |
| Tensión | 100/240 V |
| Frecuencia | De 50 a 60 Hz |
| Mostrar más |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?