Learn More
Cubrebarbas para uso general
Descripción
- Cubrebarbas de uso general
- Con lazo y costura elásticos integrales para un ajuste cómodo y universal
- Polipropileno no tejido y ligero a 12 g/m2
- Para su uso en el laboratorio o en un entorno de trabajo más amplio
- Fabricados y sellados al vacío en un entorno limpio y riguroso
- Sin látex
- ISO probado según ISO3801 e ISO13934-1
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Material | Polipropileno hilado |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Sin látex | Sí |
| Tipo de costura | Elástico |
| Certificaciones/conformidad | EPI DE CAT. I, conforme a las normas ISO3801 e ISO13934-1; cumple el plan de muestras del límite aceptable de calidad (AQL) 4.0 de nivel II según la norma MIL-STD-150 E para los criterios de defectos |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general en laboratorio o sala blanca |
| Cantidad | 1000/Pk. |
| Longitud (métrico) | 23 ±2 cm, 46 ±2 cm (Stretch Length) |
| Mostrar más |