Learn More
Alla France™ Hidrómetro de ácido nítrico/sulfúrico
Código de producto. 11743183
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11743183 300 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11743183 Proveedor Alla France™ N.º de proveedor 3000TB100/20qp
Mida de forma fiable la gravedad específica de su solución de ácido nítrico o sulfúrico. El hidrómetro de ácido nítrico/sulfúrico ™ es un hidrómetro versátil de grado comercial.
  • Hidrómetro de grado comercial
  • Mide la gravedad específica del ácido nítrico o sulfúrico
  • Intervalo de 1,000 a 2,000 g/ml
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo Hidrómetro de ácidos de uso general
Exactitud ±0,010 g/ml
Longitud (métrico) 300 mm
Intervalo de gravedad específica De 1,000 a 2,000 g/ml