Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Stabilized and Fresh Whole Blood RNA Kit
Código de producto. 15235106 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
50 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15235106 50 preparaciones 50 reacciones
1 options
Código de producto. 15235106 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K0871
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Purifique ARN total de alta calidad de sangre completa fresca o congelada, así como de sangre recogida con tubos PAXgene y Tempus
El kit de ARN de sangre completa fresca y estabilizada GeneJET™ está diseñado para la purificación rápida y eficaz de ARN total de alta calidad de varias muestras de sangre completa: muestras de sangre fresca, congelada o humana estabilizadas con estabilizadores comerciales como Tempus™ y PAXgene™.
El kit emplea una tecnología de membrana a base de sílice con la forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de resinas costosas, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o precipitaciones lentas de alcohol. El kit incluye una ADNasa l para la eliminación enzimática del ADN genómico. El ARN se puede aislar de la sangre completa en menos de 30 minutos (incluyendo la lisis celular y el tratamiento con ADNasa l).
Características destacadas
  • Versátil: compatible con sangre fresca y congelada, células leucocíticas, así como sangre recogida en los tubos PAXgene™ y Tempus™
  • Práctico: el tampón de lisis especialmente optimizado es adecuado para la estabilización de ARN hasta 48 h
  • Eficaz: hasta 4 µg de ARN total de 500 µL de sangre humana sana
  • Puro: aísla el ARN total intacto libre de cualquier inhibidor de RT-qPCR
Aplicaciones
El ARN total aislado se puede utilizar en:
  • RT-PCR
  • Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real (RT-qPCR)
  • Northern Blot
Incluye
  • Tampón de lisis
  • Tampón de lavado 1 (concentrado)
  • Tampón de lavado 2 (concentrado)
  • ADNasa l (liofilizado)
  • Tampón de reconstitución ADNasa I
  • 2 tampones ADNasa I
  • Solución de cloruro de magnaneso
  • Agua sin nucleasa
  • Columnas de purificación GeneJET RNA preensambladas con tubos de recogida
  • Tubos de recogida, 2 ml
  • Tubos de recogida, 1,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C-8°C.
Formato Columna de centrifugación
Isolation Technology Columna de centrifugación
Tiempo de purificación 30 min
Tipo de muestra Sangre
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos, Northern Blotting, construcción de bibliotecas ADNc
N.º de reacciones 50 preparaciones
Línea de productos GeneJET
Cantidad 50 preparaciones
Target ARN total