Learn More
MP Biomedicals™ Kit GeneClean
Código de producto. 15233667 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
200 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15233667 200 preparaciones 1 set
1 options
Código de producto. 15233667 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 111001200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    282.45€ / paquete de 200
    Ahorro 41.55€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Kit GeneClean™, solución o geles
  • El kit GENECLEAN™ incluye pulpa de Glassmilk™ que permite la flexibilidad del tamaño y el volumen de la reacción.
  • El kit GENECLEAN™ simplifica el proceso de purificación del ADN a tres sencillos pasos: Unir, lavar y eluir.
  • No es necesaria la precipitación de etanol y el ADN purificado está listo inmediatamente para una amplia variedad de aplicaciones posteriores.
  • Aísle el ADN de soluciones y geles de agarosa tamponados de TAE
  • El kit GENECLEAN™ se utiliza para purificar fragmentos de ADN de 200 bp a 20 kb a partir de soluciones y geles de agarosa.
  • Ejemplos de aplicaciones son la desalinización, la eliminación de proteínas de reacciones enzimáticas, la eliminación de cebadores y nucleótidos no incorporados de reacciones enzimáticas, la separación de vector linealizado de vector no cortado y el aislamiento de productos de PCR lejos del ADN genómico.
Especificaciones
Concentración La concentración de nuevo lavado/etanol debe ser del ∽ 50%
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente (15-30 °C). La solución de NaI debe mantenerse alejada de fuentes de luz y aire libre para evitar la oxidación. El NaI se envasa en nitrógeno gaseoso para reducir aún más la posibilidad de oxidación. La vida útil puede
Para utilizar con (aplicación) Ejemplos de aplicaciones son la desalinización, la eliminación de proteínas de reacciones enzimáticas, la eliminación de cebadores y nucleótidos no incorporados de reacciones enzimáticas, la separación de vector linealizado de vector no cortado y el aislamiento de productos de PCR lejos del ADN genómico.
N.º de reacciones 200 preparaciones
pH Más de 500 pb: NaI 4,5 M, pH 7,0 - 7,4; entre 200 y 500 pb: NaI 4,5 M, pH 6,0; NUEVO lavado: intervalo de pH: 7,4 - 8,0
Tipo de producto Kits y ensayos
Formulario Solución o geles
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • GeneClean Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium iodide