Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ In Vivo Detection Kit
Descripción
El kit de detección in vivo GeneBLazer™ mide la actividad del indicador de β-lactamasa en células de mamíferos vivos utilizando el sustrato de β-lactamasa CCF2-AM. El sistema de detección GeneBLazer™ ofrece las siguientes ventajas:
Es adecuado para su uso como indicador sensible de la expresión génica en células de mamíferos vivos mediante microscopía de fluorescencia.
Proporciona una lectura radiométrica para minimizar las diferencias debido a la variabilidad en el número de células, la concentración de sustrato, la intensidad de fluorescencia y la sensibilidad de emisión
Utiliza un sustrato no tóxico, lo que permite el cultivo continuo de células después de un análisis cuantitativo.
Compatible con una amplia variedad de aplicaciones, incluidos ensayos transcripcionales basados en microplacas y citometría de flujo.
Proporciona una plataforma de desarrollo de ensayos flexible y simple para la expresión génica en células de mamíferos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Los kits de detección in vivo contienen 50 μg de sustrato CCF2-AM (suficiente para 375 reacciones de 96 pocillos). Almacenar a -20 °C, desecar y proteger de la luz. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Tipo de producto | Kit de detección |
| Cantidad | 375 reacciones |
| Formato | Kit |
| de control principal | Ensayos con indicador |
| Gen marcador | BLA (beta-lactamasa) |
| Sustrato | Sustrato betalactamasa |
| Línea de productos | GeneBLAzer |