Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ High-Order Vector Conversion Cassette
Descripción
El casete de conversión de vectores GeneArt™ High-Order es un casete lineal BAC⁄YAC de 3,8 Kb listo para usar que contiene elementos de replicación y selección de levaduras que pueden hacer que cualquier vector de E. coli sea compatible con el sistema de ensamble genético GeneArt™ High-Order (n.º de referencia A13285 y A13286). La creación de su vector compatible es tan simple como la clonación de extremos romos del casete en el sitio de clonación múltiple del vector. Este producto solo incluye el casete de ADN.
Algunas de las características y elementos clave del casete de conversión incluyen:
Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Algunas de las características y elementos clave del casete de conversión incluyen:
- TRP1 para permitir la selección de transformantes de levadura en un medio carente de triptófano
- URA3 como marcador opcional contraseleccionable en levaduras
- Origen ARS⁄CEN para permitir el mantenimiento estable de la construcción en levadura
- Resistencia al cloranfenicol para la selección en E. coli
- 6 lugares de enzimas de restricción, incluyendo 2 sitios de posición inicial de endonucleasas diseñados para que los cortadores raros simplifiquen la linealización de la construcción final
Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Cloranfenicol (CmR) |
| Método de clonación | Clonación perfecta |
| Contenido y almacenamiento | El producto contiene un vial de casete de conversión lineal en una concentración de 100 ng⁄ml. Cada vial contiene suficiente ADN para convertir 10 vectores de E. coli diferentes. Almacene el producto a -20°C. Se garantiza la estabilidad de este casete durante seis meses si se almacena adecuadamente. |
| Para utilizar con (aplicación) | Clonación y ensamblaje genético Seamless |
| N.º de reacciones | 10 |
| Línea de productos | GeneArt |
| Tipo de producto | Casete de conversión de vectores High-Order |
| Cantidad | 10 reacciones |
| Origen de replicación | ARS⁄CEN |
| Marcador de selección eucariota | URA3, TRP1 |
| Mostrar más |