Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ Cryopreservation Kit for Algae
Código de producto. 15207949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15207949 100 preparaciones cada uno
1 options
Código de producto. 15207949 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A24228
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Se utiliza para conservar cepas de algas y clones para almacenamiento a – 80 °C durante años, eliminando así el almacenamiento de nitrógeno líquido y cultivos continuos como una forma de mantener sus clones
El kit de crioconservación de algas GeneArt™ se utiliza para conservar cepas de algas y clones para almacenamiento a -80 °C durante años, eliminando así el almacenamiento de nitrógeno líquido y cultivos continuos como una forma de mantener sus clones. La crioconservación es la opción óptima para la conservación y el almacenamiento a largo plazo de las algas, ya que minimiza la deriva genética, facilita el intercambio de cepas y clones entre laboratorios, y ayuda a reducir la mano de obra y los costes de mantenimiento. Simplemente haga crecer sus células en presencia del reactivo de crioconservación A de 2 a 5 días, coseche, resuspenda en el reactivo de crioconservación B, y congele una pequeña alícuota en uno de los dos recipientes de congelación recomendados* a -80 °C. El kit de crioconservación de algas GeneArt™ se ha utilizado para conservar las cepas de Chlamydomonas y Chlorella con una reanimación del 100 % después de la descongelación.
  • Preservar las cepas y clones de Chlamydomonas y Chlorella para almacenamiento a -80 °C.
  • Elimine el almacenamiento de nitrógeno líquido
  • Minimice la contaminación y la deriva genética que suelen darse en cultivos continuos
  • Envíe clones de algas sobre hielo seco para el intercambio entre laboratorios
Hasta la fecha, la mayoría de los métodos disponibles para la preservación de células de algas han requerido su almacenamiento con nitrógeno líquido, pero este método es incómodo y caro. De manera alternativa, los investigadores han confiado en cultivos continuos para conservar los clones de algas, pero esto a menudo conduce a la contaminación y a la deriva genética y no es susceptible de transporte. El kit de crioconservación de algas GeneArt™ proporciona una forma de congelar las células de algas a -80 °C para su almacenamiento a largo plazo o su envío sobre hielo seco, minimizando así la pérdida de viabilidad.
* Hemos utilizado los siguientes recipientes de congelación con este producto:
  • Contenedor de congelación Thermo Scientific™ Mr. Frosty™
  • Contenedor de congelación celular Biovision™ CoolCell™ FTS30
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de crioconservación de algas
Línea de productos GeneArt
Cantidad 100 preparaciones
Especie Chlamydomonas
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 1 botella de reactivo de crioconservación A, 5 ml
• 1 botella de reactivo de crioconservación B, 25 ml
Sistema de expresión Algas