Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR Nuclease Vector with OFP Reporter Kit (with competent cells)
Descripción
Includes
- Vector de nucleasa de CRISPR OFP, linealizado
- Tampón de recocido de oligonucleótido 10X
- Agua sin ADNasa ni ARNasa
- Tampón de ligado 5X
- T4 DNA Ligase
- Primer U6 de secuenciación de avance
- Control de oligonucleótido bicatenario
- Células químicamente competentes OneShot(TM) TOP10
Sistema vectorial de expresión simple, listo para su uso, todo en uno, para la expresión de los componentes funcionales necesarios para la edición de genoma CRISPR-Cas9 en células de mamíferos con una marcación de proteína fluorescente naranja (OFP).
El vector de nucleasa de CRISPR GeneArt con kit de marcación de OFP es un sistema vectorial para la expresión de los componentes funcionales necesarios para la edición de genoma CRISPR-Cas9 en células de mamíferos con una marcación de proteína fluorescente naranja (OFP). La marcación de OFP permite realizar un seguimiento basado en fluorescencia de la eficacia de la transfección, así como una clasificación basada en un separador de células activadas por fluorescencia (FACS)/enriquecimiento de células que expresan Cas9 y CRISPR.
Los vectores de nucleasa linealizados CRISPR GeneArt™ ofrecen un método rápido y eficaz para clonar oligonucleótidos bicatenarios a través de una codificación de ARNcr que representa un objetivo deseado en un casete de expresión que permite el etiquetado específico de secuencia de la nucleasa Cas9. Se incluyen células competentes para mayor comodidad y mayor eficacia de clonación.
El sistema de vectores de nucleasa de CRISPR GeneArt™ ofrece:
El vector de nucleasa de CRISPR GeneArt con kit de marcación de OFP es un sistema vectorial para la expresión de los componentes funcionales necesarios para la edición de genoma CRISPR-Cas9 en células de mamíferos con una marcación de proteína fluorescente naranja (OFP). La marcación de OFP permite realizar un seguimiento basado en fluorescencia de la eficacia de la transfección, así como una clasificación basada en un separador de células activadas por fluorescencia (FACS)/enriquecimiento de células que expresan Cas9 y CRISPR.
Los vectores de nucleasa linealizados CRISPR GeneArt™ ofrecen un método rápido y eficaz para clonar oligonucleótidos bicatenarios a través de una codificación de ARNcr que representa un objetivo deseado en un casete de expresión que permite el etiquetado específico de secuencia de la nucleasa Cas9. Se incluyen células competentes para mayor comodidad y mayor eficacia de clonación.
El sistema de vectores de nucleasa de CRISPR GeneArt™ ofrece:
- Sistema de estructuración de genoma fácil de diseñar
- Vectores de clonación asequibles y listos para su uso
- Enriquecimiento para células difíciles de transfectar o complicadas de modificar
Certifications
CoA
Compliance
CoA
Recommended Storage
Store in freezer (-5 to -30°C)
Especificaciones
Especificaciones
| Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
| Contenido y almacenamiento | • Vector de nucleasa de CRISPR OFP, linealizado • Tampón de recocido de oligonucleótido 10X • Agua sin ADNasa/ARNasa • Tampón de ligado 5X • Ligasa de ADN T4 • Primer U6 de secuenciación de avance • Control de oligonucleótido bicatenario Almacenar a una temperatura de entre -5 y -30 °C. • Células químicamente competentes Oneshot™ TOP10 Almacenar a -80 °C. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Kit |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Técnica | CRISPR-Cas9 |
| Línea de productos | GeneArt |
| Tipo de producto | Vector de nucleasa Crispr con kit de marcación de proteína fluorescente naranja (OFP) |
| Promotor | U6, CMV |
| Mostrar más |