Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR Nuclease Vector with CD4 Enrichment Kit (with competent cells)
Código de producto. 15515180
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 reactions
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
15515180 10 reactions 10 reacciones
1 options
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto. 15515180 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A21177
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Includes
  • Vector de nucleasa de CRISPR CD4, linealizado
  • Tampón de recocido de oligonucleótido 10X
  • Agua sin ADNasa ni ARNasa
  • Tampón de ligado 5X
  • T4 DNA Ligase
  • Cebador U6 de secuenciación de avance
  • Control de oligonucleótido bicatenario
  • Células químicamente competentes Oneshot™ TOP10
Sistema vectorial de expresión simple, listo para su uso, todo en uno para la edición del genoma basado en CRISPR.
Sistema vectorial de expresión simple, listo para su uso, todo en uno, para la expresión de los componentes funcionales necesarios para la edición de genoma CRISPR-Cas9 en células de mamíferos con un indicador CD4. Se incluyen células competentes para mayor comodidad y mayor eficacia de clonación.
El vector de nucleasa de CRISPR GeneArt con kit de enriquecimiento de CD4 es un sistema vectorial para la expresión de los componentes funcionales necesarios para la edición de genoma CRISPR-Cas9 en células de mamíferos con un indicador CD4. El indicador CD4 permite el enriquecimiento a base de gránulos, una opción para la clasificación/enriquecimiento a base de gránulos magnéticos de células que expresan Cas9 y CRISPR utilizando partículas magnéticas de CD4 Dynabeads. La eficacia de la transfección también puede ser rastreada usando anticuerpos fluorescentes anti-CD4. Los vectores de nucleasa linealizados CRISPR GeneArt ofrecen un método rápido y eficaz para clonar oligonucleótidos bicatenarios a través de una codificación de ARNcr que representa un objetivo deseado en un casete de expresión que permite el etiquetado específico de secuencia de la nucleasa Cas9. También está disponible una versión con células competentes (n.º N.º A21177).
El sistema de vector de nucleasa de CRISPR GeneArt™ con células competentes ofrece
  • Sistema de estructuración de genoma fácil de diseñar
  • Vectores de clonación asequibles y listos para su uso
  • Enriquecimiento para líneas de células difíciles de transfectar complicadas de modificar
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Certifications
CoA
Compliance
CoA
Recommended Storage
Store in freezer (-5 to -30°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Contenido y almacenamiento • Vector de nucleasa de CRISPR CD4, linealizado
• Tampón de recocido de oligonucleótido 10X
• Agua sin ADNasa/ARNasa
• Tampón de ligado 5X
• Ligasa de ADN T4
• Primer U6 de secuenciación de avance
• Control de oligonucleótido bicatenario
Almacenar a una temperatura de entre -5 y -30 °C.
• Células químicamente competentes Oneshot™ TOP10
Almacenar a -80 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Formulario Líquido
Formato Kit
Velocidad de reacción Fast
Técnica CRISPR-Cas9
Línea de productos GeneArt
Tipo de producto Vector de nucleasa Crispr con kit de enriquecimiento de CD4
Promotor U6, CMV
Etiqueta de proteína Fusión de CD4
Cantidad 10 reactions
Gen marcador CD4
Suficiente para 10 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Gene Expression, Cloning
N.º de reacciones 10 reacciones
Sobrante 3' overhangs
Material de partida Oligos (DNA)