Learn More
CPC™ Sin género AseptiQuik Conector G con MPC Insertar
Beschreibung
- Pasando del formato abierto MPC componentes al cerrado AseptiQuik conexión.
- Permite a cualquier cliente cerrar el sistema con una única y sencilla conexión. Salga de la campana/banco limpio hacia un entorno de fabricación general.
- Se minimizan las restricciones de espacio al tener que trasladarse a la cabina de bioseguridad. Cuando el equipo está fijo en su lugar, esta conexión puede permitir la rotación del conector AQG para tener una ventaja ergonómica para tirar de las membranas a la posición ideal.
- Permite la modularización de sistemas con MPC Conectores a sistemas con conectores AQG.
- Gestione los desajustes de SKU de inventario al poder adaptar rápidamente conectores de diferentes tipos, cuando un MPC Se utiliza pero necesita conectarse a un AseptiQuik G o viceversa.
- Facilita las especificaciones del sistema de un solo uso con un número de pieza único para ambas mitades de las conexiones sin género del AseptiQuik . Opere fácilmente el MPC con el uso de pestillos ergonómicos para el pulgar.
- Conexión intuitiva de tres pasos del AseptiQuik Reduce las posibilidades de error del operador.
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Policarbonato |
| Longitud global (imperial) | 1,5 in |
| Longitud global (métrico) | 38.1 mm |
| Esterilidad | No estéril |
| Material (sello) | Silicona |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Conectores para tubos |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?