Learn More
CPC™ Sin género AseptiQuik Conector G con MPC Insertar
Description
- Pasando del formato abierto MPC componentes al cerrado AseptiQuik conexión.
- Permite a cualquier cliente cerrar el sistema con una única y sencilla conexión. Salga de la campana/banco limpio hacia un entorno de fabricación general.
- Se minimizan las restricciones de espacio al tener que trasladarse a la cabina de bioseguridad. Cuando el equipo está fijo en su lugar, esta conexión puede permitir la rotación del conector AQG para tener una ventaja ergonómica para tirar de las membranas a la posición ideal.
- Permite la modularización de sistemas con MPC Conectores a sistemas con conectores AQG.
- Gestione los desajustes de SKU de inventario al poder adaptar rápidamente conectores de diferentes tipos, cuando un MPC Se utiliza pero necesita conectarse a un AseptiQuik G o viceversa.
- Facilita las especificaciones del sistema de un solo uso con un número de pieza único para ambas mitades de las conexiones sin género del AseptiQuik . Opere fácilmente el MPC con el uso de pestillos ergonómicos para el pulgar.
- Conexión intuitiva de tres pasos del AseptiQuik Reduce las posibilidades de error del operador.
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Policarbonato |
| Longitud global (imperial) | 1,5 in |
| Longitud global (métrico) | 38.1 mm |
| Esterilidad | No estéril |
| Material (sello) | Silicona |
| Color | blanco y azul |
| Tipo de producto | Conectores para tubos |