Learn More
Gendenafil, TRC
Código de producto. 30133118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133118 25 mg 25 miligramos
30006406 10 mg 10 miligramos
30006412 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133118 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG34996025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147676-66-2
Fórmula molecular C19 H22 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 354.4
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-(5-acetyl-2-ethoxyphenyl)-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-(5-acetyl-2-ethoxyphenyl)-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl- (9CI), 5-(5-Acetyl-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Nombre IUPAC 5-(5-acetil-2-etoxifenil)-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gendenafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N4O3/c1-5-7-14-16-17(23(4)22-14)19(25)21-18(20-16)13-10-12(11(3)24)8-9-15(13)26-6-2/h8-10H,5-7H2,1-4H3,(H,20,21,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1692
Porcentaje de pureza >95%