Learn More
BTX™ Gemini Sistema de electroporación bipolar X2
Código de producto. 16614862
Cambiar vista
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
De 505 a 3000 V (en incrementos de 5 V)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacitance (HV Mode) Tamaño de la unidad
16614862 De 505 a 3000 V (en incrementos de 5 V) cada uno
1 options
Código de producto. 16614862 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 452062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19220.00€
    16522.94€ / paquete de 1
    Ahorro 2697.06€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Todos los beneficios de la Gemini Electroporador de forma de onda dual X2, con la adición de cambio de polaridad bipolar que mejora la eficiencia de la transfección al evitar la acumulación de transfectante en un solo electrodo y mejorar la entrega a las células o tejido objetivo.
Características y ventajas:
  • Potencia de ondas cuadradas y decrecientes exponenciales en una sola unidad
  • Varias capacidades de pulsación tanto en las formas de onda de disminución exponencial como cuadradas (sistemas X2)
  • Interfaz de pantalla táctil grande de 7 in y fácil de usar
  • Electroporación flexible y universal – transfecta células en formato de 96 pocillos, in vitro, in vivo, in ovo y formas adherentes, dependiendo de la actividad accesoria
  • Protocolos preestablecidos – Incluye los tipos de células eucariotas y procariotas más comunes
  • Protocolos definidos por el usuario – capacidad ilimitada para agregar y modificar protocolos
  • Seguridad – Muestra mediciones de resistencia para cada pulso con tres capas de protección de arco
  • Gestión de datos – Almacena registros de cada pulso entregado para control de calidad y resolución de problemas.
  • El cambio de polaridad mejora la eficiencia de la transfección al evitar la acumulación de transfectantes en un solo electrodo y mejorar la entrega a las células o tejidos diana.
Aplicaciones:
  • Electroporación bipolar
  • Transfecciones de repeticiones cortas palindrómicas aglomeradas regularmente interespaciadas (CRISPR)
  • Suspensión o células adherentes
  • Administración de genes y fármacos in vivo, in ovo e in utero
  • Explantes de tejido
  • Transformación de células eucariotas y procariotas
  • Electroporación de alto rendimiento
Suministrado con:
  • Gemini Generador X2
  • Conmutador de pulsos
  • Fuente de alimentación y USB Cable conector
  • Cúpula de seguridad
  • Cubetas de 1 mm, 2 mm y 4 mm (paquete de 30, 10 cada una)
  • Rack para cubetas
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electroporación, transfecciones CRISPR, suspensión celular, administración de genes y fármacos, explantes de tejido, transformación celular
Tipo de producto Sistema de electroporación
Tensión 100/240 V
Pantalla Pantalla táctil en color
Esterilidad No estéril
Cepa bacteriana o de levadura Todos los tipos de células
Capacitance (HV Mode) De 505 a 3000 V (en incrementos de 5 V)
Capacitance (LV Mode) De 5 a 500 V (en incrementos de 1 V)
Tipo de conexión Cable de salida
Interfaz Pantalla táctil
Pulse Form Onda de disminución exponencial, onda cuadrada