Learn More
BTX™ Sistema de electroporación Gemini X2 de alto rendimiento, 96 pocillos con HT-200
Código de producto. 15878461
Cambiar vista
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
85 μF (onda cuadrada), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF (onda de decaimiento exponencial)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacitance (HV Mode) Tamaño de la unidad
15878461 85 μF (onda cuadrada), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF (onda de decaimiento exponencial) cada uno
1 options
Código de producto. 15878461 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 452044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23605.00€
    20292.91€ / paquete de 1
    Ahorro 3312.09€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Gemini Los electroporadores X2 Twin Wave ofrecen flexibilidad para la electroporación de todo tipo de células.
Especificaciones:
  • Electroporación universal: transfecciona las células in vitro, in vivo, in ovo y en formas adherentes
  • Transformación de bacterias, hongos, microorganismos; Transfección de células de mamíferos y tejidos
  • Varias capacidades de pulsación tanto en las formas de onda de disminución exponencial como cuadradas (sistemas X2)
  • Protocolos preestablecidos: incluye los tipos más comunes de células procariotas y eucariotas
  • Opciones de onda de disminución exponencial y cuadrada
  • Interfaz con pantalla táctil de gran tamaño
  • Protocolos definidos por el usuario: capacidad ilimitada de añadir y modificar los protocolos
  • Seguridad: muestra las mediciones de seguridad de cada pulso con tres capas de protección frente a arcos
  • Incluye: Gemini Generador X2, domo de seguridad, cubetas de 1 mm, 2 mm, 4 mm, paquete de 30 (10 de cada una) y gradilla para cubetas 660, manipulador de placas HT-200, espacio de 2 mm HT Placa y espacio de 4 mm HT Lámina
  • Conector: cables de tipo banana positivos y negativos de 4 mm
  • IQ/OQ disponible a pedido, calificación realizada en cubetas
Certifications
Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Garantía
2 año
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electroporación universal de todos los tipos de muestras
Para utilizar con (equipo) Cúpula de seguridad para cubetas, Soporte de seguridad para cubetas, Manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento HT-100, Manipulador de placas de electroporación automático de alto rendimiento HT-200, BTX Electrodos especiales in vivo
Frecuencia 50/60 Hz
Línea de productos BTX Electroporación
Tipo de producto Electroporador
Tensión De 5 a 3000 V
Intervalo de tensión (modo HV) De 505 a 3000 V (en incrementos de 5 V)
Intervalo de tensión (modo LV) De 5 a 500 V (en incrementos de 1 V)
Descripción Gemini Sistema de alto rendimiento X2, 96 pocillos con HT-200
Pantalla Pantalla táctil en color
Certificaciones/conformidad Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Fondo (imperial) 13 in
Fondo (métrico) 33 cm
Altura (imperial) 8,5 in
Altura (métrico) 21,6 cm
Incluye Generador, cúpula de seguridad, cubetas, gradilla para cubetas, manipulador de placas, placas de separación
Vida útil Garantía de 2 año
Temperatura de funcionamiento (imperial) 40 °F a 104 °F
Intervalo de números de impulsos Onda de disminución exponencial de 1 a 2 impulsos/muestra, onda cuadrada de 1 a 99 impulsos/muestra
Intervalo de longitud de impulso Constante de tiempo de onda de disminución exponencial de 0,5 ms a 133,875 ms Longitud del pulso de onda cuadrada de 10 ms a 999 ms
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 4 °C a 40 °C
Humedad relativa 80% máx. cuando funciona a 25 °C
Vataje 35 W (inactivo), 350 W (pulsación)
Peso (imperial) 16 lb
Peso (métrico) 7,3 kg
Anchura (imperial) 11,25 in
Anchura (métrico) 28,6 cm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V CA
Esterilidad No estéril
Capacitance (HV Mode) 85 μF (onda cuadrada), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF (onda de decaimiento exponencial)
Capacitance (LV Mode) 3775 μF (onda cuadrada), 25 a 3275 μF en 25 μPasos F (onda de decaimiento exponencial)
Tipo de conexión Cables de conector tipo banana
Charging Time <7 segundos (LV), < 4 segundos (alta tensión)
Interfaz Pantalla táctil
Pulse Form Onda de disminución exponencial, onda cuadrada
Compatibilidad de alto rendimiento Sí
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o procedimientos clínicos.