Learn More
BTX™ Único generador de electroporación Gemini SC
Código de producto. 15868461
Cambiar vista
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
85 μF (onda cuadrada), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF (onda de decaimiento exponencial)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacitance (HV Mode) Tamaño de la unidad
15868461 85 μF (onda cuadrada), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF (onda de decaimiento exponencial) cada uno
1 options
Código de producto. 15868461 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 452043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13255.00€
    11391.08€ / paquete de 1
    Ahorro 1863.92€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Gemini Los electroporadores SC Twin Wave ofrecen flexibilidad para la electroporación de todo tipo de células
Especificaciones:
  • Electroporación universal: transfecciona las células in vitro, in vivo, in ovo y en formas adherentes
  • Transformación de bacterias, hongos, microorganismos; Transfección de células de mamíferos y tejidos
  • Varias capacidades de pulsación tanto en las formas de onda de disminución exponencial como cuadradas (sistemas X2)
  • Protocolos preestablecidos: incluye los tipos más comunes de células procariotas y eucariotas
  • Opciones de onda de disminución exponencial y cuadrada
  • Interfaz con pantalla táctil de gran tamaño
  • Protocolos definidos por el usuario: capacidad ilimitada de añadir y modificar los protocolos
  • Seguridad: muestra las mediciones de seguridad de cada pulso con tres capas de protección frente a arcos
  • Conector: cables de tipo banana positivos y negativos de 4 mm
Certifications
Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Garantía
2 año
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electroporación universal de todas las cubetas celulares
Para utilizar con (equipo) Cúpula de seguridad de cubeta SC
Frecuencia 50/60 Hz
Línea de productos BTX Electroporación
Tipo de producto Electroporador
Tensión De 10 a 3000 V
Intervalo de tensión (modo HV) De 510 a 3000 V (en incrementos de 10 V)
Intervalo de tensión (modo LV) De 10 a 500 V (en incrementos de 5 V)
Descripción Gemini Solo generador de electroporación SC
Pantalla Pantalla táctil en color
Certificaciones/conformidad Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Fondo (imperial) 13 in
Fondo (métrico) 33 cm
Altura (imperial) 8,5 in
Altura (métrico) 21,6 cm
Incluye Solo generador
Vida útil Garantía de 2 año
Temperatura de funcionamiento (imperial) 40 °F a 104 °F
Intervalo de números de impulsos Pulso/muestra de onda de desintegración exponencial 1, onda cuadrada de 1 a 10 pulsos/muestra
Intervalo de longitud de impulso Constante de tiempo de onda de disminución exponencial de 0,5 ms a 3,275 ms; longitud de pulso de onda cuadrada de 50 ms a 100 ms
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 4 °C a 40 °C
Humedad relativa 80% máx. cuando funciona a 25 °C
Vataje 35 W (inactivo), 350 W (pulsación)
Peso (imperial) 16 lb
Peso (métrico) 7,3 kg
Anchura (imperial) 11,25 in
Anchura (métrico) 28,6 cm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V CA
Esterilidad No estéril
Capacitance (HV Mode) 85 μF (onda cuadrada), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF (onda de decaimiento exponencial)
Capacitance (LV Mode) 3775 μF (onda cuadrada), 25 a 3275 μF en 25 μPasos F (onda de decaimiento exponencial)
Tipo de conexión Cables de conector tipo banana
Charging Time <7 segundos (LV), < 4 segundos (alta tensión)
Interfaz Pantalla táctil
Pulse Form Onda de disminución exponencial, onda cuadrada
Compatibilidad de alto rendimiento N.º
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o procedimientos clínicos.