Learn More
BTX™ Gemini Generador de electroporación X2 únicamente
Descripción
Especificaciones:
- Electroporación universal: transfecciona las células in vitro, in vivo, in ovo y en formas adherentes
- Transformación de bacterias, hongos, microorganismos; Transfección de células de mamíferos y tejidos
- Varias capacidades de pulsación tanto en las formas de onda de disminución exponencial como cuadradas (sistemas X2)
- Protocolos preestablecidos: incluye los tipos más comunes de células procariotas y eucariotas
- Opciones de onda de disminución exponencial y cuadrada
- Interfaz con pantalla táctil de gran tamaño
- Protocolos definidos por el usuario: capacidad ilimitada de añadir y modificar los protocolos
- Seguridad: muestra las mediciones de seguridad de cada pulso con tres capas de protección frente a arcos
- Conector: cables de tipo banana positivos y negativos de 4 mm
- IQ/OQ disponible a pedido, calificación realizada en cubetas
Certifications
Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Garantía
2 año
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Electroporación universal de todos los tipos de muestras |
| Para utilizar con (equipo) | Cúpula de seguridad para cubetas, Soporte de seguridad para cubetas, Manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento HT-100, Manipulador de placas de electroporación automático de alto rendimiento HT-200, BTX Electrodos especiales in vivo |
| Frecuencia | 50, 60 Hz |
| Línea de productos | BTX Electroporación |
| Tipo de producto | Electroporador |
| Tensión | De 5 a 3000 V |
| Intervalo de tensión (modo HV) | De 505 a 3000 V (en incrementos de 5 V) |
| Intervalo de tensión (modo LV) | De 5 a 500 V (en incrementos de 1 V) |
| Descripción | Gemini Generador de electroporación X2 únicamente |
| Pantalla | Pantalla táctil en color |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o procedimientos clínicos.